Wichtige Dokumente
93352
Trizma® Base
≥99.0% (T), crystalline, aminopeptidase substrate, BioChemika
Synonym(e):
2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol, THAM, Tris Base, Tris(hydroxymethyl)aminomethan, Trometamol
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Trizma® Base, ≥99.0% (T)
Beschreibung
aminopeptidase substrate
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioChemika
Assay
≥99.0% (T)
Form
crystalline
Verlust
≤1% loss on drying, 110 °C
pH-Wert
10.5-12.0(4 m in water, 25 °C)
Nützlicher pH-Bereich
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
167-172 °C (lit.)
168-172 °C
Löslichkeit
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES String
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChIKey
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Elektrophoretischer Transfer zur spezifischen Identifizierung von Isoenzymen des Stärkeentzweigungsenzyms, der α-Amylase und der 9-Amylase.
- Elektrophoretische Trennung von Lipoproteinen in Polyacrylamidgelen.
- Herstellung von TRIS-Puffer mit einem pH-Wert von 8.
Sonstige Hinweise
Verwenden Sie für präzise Anwendungen ein sorgfältig kalibriertes pH-Messgerät mit einer Glas/Kalomel-Kombielektrode.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable