90718
Fluoreszeinisothiocyanat–Dextran
average Mw 70,000
Synonym(e):
FITC–Dextran 70, FITC–Dextran
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Konjugat
FITC conjugate
Form
powder or crystals
Mol-Gew.
average Mw 70,000
Kennzeichnungsgrad
0.001-0.020 mol/mol FITC glucose
Fluoreszenz
λex 493 nm; λem 520 nm±5 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
Anwendung(en)
cell analysis
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable