90678
Lipase, immoblilisiert auf Immobead 150 aus Pseudomonas fluorescens
≥600 U/g
Biologische Quelle
Pseudomonas fluorescens
Qualitätsniveau
Form
powder
Spezifische Aktivität
≥600 U/g
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Lipases are used industrially for the resolution of chiral compounds and the transesterification production of biodiesel.
Biochem./physiol. Wirkung
Lipases catalyze the hydrolysis of triacylglycerols into glycerol and free fatty acids.
Einheitendefinition
1 U entspricht der Enzymmenge, die 1 μmol Buttersäure pro Minute bei pH 7.5 und 40°C freisetzt (Glycerin-tributyrat ,Fluka®-Nr. 91010, als Substrat)
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 22(12), 2146-2153 (2021-04-02)
Recently discovered endogenous mammalian lipids, fatty acid esters of hydroxy fatty acids (FAHFAs), have been proved to have anti-inflammatory and anti-diabetic effects. Due to their extremely low abundancies in vivo, forging a feasible scenario for FAHFA synthesis is critical for their