Wichtige Dokumente
79302
Esterase aus Bacillus stearothermophilus
recombinant, expressed in E. coli, ≥4.0 U/mg
About This Item
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in E. coli
Qualitätsniveau
Form
crystalline
crystals
powder or flakes
Spezifische Aktivität
≥4.0 U/mg
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Einheitendefinition
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable