Wichtige Dokumente
77249
Heptafluorbuttersäure
≥99.0% (GC)
Synonym(e):
Edman-Reagenz Nr. 3, HFBA, Perfluorbuttersäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
7 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
~10 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
chemische Klasse(n) des Analyten
amino acids
Brechungsindex
n20/D 1.3 (lit.)
bp
120 °C/755 mmHg (lit.)
Dichte
1.645 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4HF7O2/c5-2(6,1(12)13)3(7,8)4(9,10)11/h(H,12,13)
InChIKey
YPJUNDFVDDCYIH-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter