Wichtige Dokumente
70540
Naphtholgelb S
for microscopy (Hist.), for the precipitation (of amino acids and peptides)
Synonym(e):
2,4-Dinitro-1-naphthol-7-sulfonsäure Natriumsalz, 5,7-Dinitro-8-hydroxy-2-naphthalinsulfonsäure Natriumsalz, Flaviansäure Natriumsalz, Säuregelb 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for microscopy (Hist.)
for the precipitation (of amino acids and peptides)
Qualitätsniveau
Form
powder
Löslichkeit
methanol: water (1:1): 0.5 g/10 mL, clear
εmax
≥275 at 423-433 nm in water
≥≥ 250 at 387-397 nm in water
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-]c1c(cc([N+]([O-])=O)c2ccc(cc12)S([O-])(=O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H6N2O8S.2Na/c13-10-7-3-5(21(18,19)20)1-2-6(7)8(11(14)15)4-9(10)12(16)17;;/h1-4,13H,(H,18,19,20);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
CTIQLGJVGNGFEW-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable