Wichtige Dokumente
68120
Malvidinchlorid
≥95.0% (HPLC)
Synonym(e):
3,4′5,7-Tetrahydroxy-3′,5′-dimethoxy-flavyliumchlorid, Malvidin, Oenidinchlorid, Primulidinchlorid, Syringidin chloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (HPLC)
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES String
[Cl-].COc1cc(cc(OC)c1O)-c2[o+]c3cc(O)cc(O)c3cc2O
InChI
1S/C17H14O7.ClH/c1-22-14-3-8(4-15(23-2)16(14)21)17-12(20)7-10-11(19)5-9(18)6-13(10)24-17;/h3-7H,1-2H3,(H3-,18,19,20,21);1H
InChIKey
KQIKOUUKQBTQBE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable