Wichtige Dokumente
56250
Trans-4-Hydroxy-L-Prolin
≥99.0% (NT), BioXtra
Synonym(e):
(2S,4R)-4-Hydroxy-pyrrolidin-2-carbonsäure, Hyp
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Trans-4-Hydroxy-L-Prolin, BioXtra, ≥99.0% (NT)
Produktlinie
BioXtra
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (NT)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D −76.0±1.5°, c = 5% in H2O
Verunreinigungen
≤0.3% foreign amino acids
Glührückstand
≤0.1% (as SO4)
Verlust
≤0.1% loss on drying, 110 °C
Farbe
colorless to white
mp (Schmelzpunkt)
273 °C (dec.) (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤100 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
O[C@H]1CN[C@@H](C1)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3/c7-3-1-4(5(8)9)6-2-3/h3-4,6-7H,1-2H2,(H,8,9)/t3-,4+/m1/s1
InChIKey
PMMYEEVYMWASQN-DMTCNVIQSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?