53048
5-Carboxy-tetramethylrhodamin-N-succinimidylester
BioReagent, suitable for fluorescence
Synonym(e):
5-TAMRA, “4-Carboxy-tetramethylrhodamin-N-succinimidylester”
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioReagent
Qualitätsniveau
Löslichkeit
DMF: soluble
acetonitrile: soluble
Fluoreszenz
λex 543 nm; λem 578 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
Eignung
suitable for fluorescence
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CN(C)c1ccc2c(OC3=C\C(C=CC3=C2c4ccc(cc4C([O-])=O)C(=O)ON5C(=O)CCC5=O)=[N+](\C)C)c1
InChI
1S/C29H25N3O7/c1-30(2)17-6-9-20-23(14-17)38-24-15-18(31(3)4)7-10-21(24)27(20)19-8-5-16(13-22(19)28(35)36)29(37)39-32-25(33)11-12-26(32)34/h5-10,13-15H,11-12H2,1-4H3
InChIKey
VWFRSNKRTNUMET-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable