Wichtige Dokumente
50494
Chitosan aus Garnelenschalen
low-viscous
Synonym(e):
Poliglusam
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
shrimp shells
Qualitätsniveau
Form
powder
Verunreinigungen
≤1% insoluble matter
Glührückstand
≤2% (as SO4)
Verlust
≤10% loss on drying
Farbe
yellow
Viskosität
<200 mPa.s, 1 % in acetic acid(20 °C)
Lagertemp.
room temp
InChI
1S/C56H103N9O39/c1-87-56(86)65-28-38(84)46(19(10-74)96-55(28)104-45-18(9-73)95-49(27(64)37(45)83)97-39-12(3-67)88-47(85)20(57)31(39)77)103-54-26(63)36(82)44(17(8-72)94-54)102-53-25(62)35(81)43(16(7-71)93-53)101-52-24(61)34(80)42(15(6-70)92-52)100-51-23(60)33(79)41(14(5-69)91-51)99-50-22(59)32(78)40(13(4-68)90-50)98-48-21(58)30(76)29(75)11(2-66)89-48/h11-55,66-85H,2-10,57-64H2,1H3,(H,65,86)/t11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48+,49+,50+,51+,52+,53+,54+,55+/m1/s1
InChIKey
FLASNYPZGWUPSU-SICDJOISSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable