Wichtige Dokumente
41051
Atto 488
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioReagent
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (HPLC)
Hersteller/Markenname
ATTO-TEC GmbH
λ
in methanol: water (1:1) (with 0.1% perchloric acid)
UV-Absorption
λ: 501-507 nm Amax
Eignung
suitable for fluorescence
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Die Abklingzeit der Fluoreszenz beträgt 3.2 ns.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable