Merck
399M-1
Sigma-Aldrich
CA19-9 (121SLE) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
100
500
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
diluted ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
121SLE, monoclonal
Beschreibung
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Verpackung
vial of 0.1 mL concentrate (399M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (399M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (399M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (399M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (399M-18)
Hersteller/Markenname
Cell Marque
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100
Isotyp
IgM
Kontrolle
colon, colon carcinoma
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Visualisierung
cytoplasmic
Allgemeine Beschreibung
Das Kohlenhydrat-Antigen 19-9 (CA19-9) ist ein sialyliertes Lewis-A-Blutgruppenantigen. Es wirddurch Glycosyltransferasen synthetisiert und wurde als Komponente der Ganglioside,Glycoproteine und Mucine identifiziert. Anti-CA19-9 reagiert mit Epithelzellen des normalen Pankreas,Magens und Kolons sowie mit verschiedenen Adenokarzinomen, einschließlich Pankreas-, Magen- undKolorektaladenokarzinomen.
Qualität
IVD
IVD
IVD
RUO
Verlinkung
CA19-9-Positivkontroll-Objektträger, Produktnr. 399S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Physikalische Form
Lösung in Tris-Puffer, pH 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Angaben zur Herstellung
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Sonstige Hinweise
Den technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: service@cellmarque.com
Rechtliche Hinweise
Cell Marque is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Basso D, et al.
Medical Science Research, 17, 13-14 (1989)
Seric CA 19.9 levels in patients with non tumoral pathologies. Our experience in 892 cases.
G Encabo et al.
Bulletin du cancer, 73(3), 256-259 (1986-01-01)
Y Tabuchi et al.
Cancer, 66(7), 1529-1533 (1990-10-01)
The correlation between CA19-9 levels of portal and peripheral venous blood, and immunohistochemical variables of cancer lesions was examined in 53 gastric cancer patients and eight patients with benign diseases. Immunohistochemically, CA19-9 was found in 33 (62.5%) of 53 primary
Gatalica Z, et al.
Appl. Immunohistochem., 2(3), 205-211 (1994)