Wichtige Dokumente
39220
5-Dimethylamino-1-naphthalinsulfonylchlorid
suitable for fluorescence, BioReagent, ≥99.0% (HPLC)
Synonym(e):
DNSCl, Dansylchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioReagent
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (HPLC)
mp (Schmelzpunkt)
72-74 °C (lit.)
Löslichkeit
acetone: 0.2 g/10 mL
Fluoreszenz
λex 337 nm; λem 492 nm in chloroform (after derivatization with hexylamine)
Eignung
suitable for fluorescence
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C12H12ClNO2S/c1-14(2)11-7-3-6-10-9(11)5-4-8-12(10)17(13,15)16/h3-8H,1-2H3
InChIKey
XPDXVDYUQZHFPV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges