Merck
368R-7
Sigma-Aldrich
T-bet (MRQ-46) Rabbit Monoclonal Antibody
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
100
500
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
MRQ-46, monoclonal
Beschreibung
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Verpackung
vial of 0.1 mL concentrate (368R-74)
vial of 0.5 mL concentrate (368R-75)
bottle of 1.0 mL predilute (368R-77)
vial of 1.0 mL concentrate (368R-76)
bottle of 7.0 mL predilute (368R-78)
Hersteller/Markenname
Cell Marque
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
Isotyp
IgG1
Kontrolle
tonsil
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Visualisierung
nuclear
Angaben zum Gen
human ... TBX21(30009)
Allgemeine Beschreibung
T-bet, ein T-box-Transkriptionsfaktor, wird in CD4+ T-Lymphozyten exprimiert. Er ist der Zellentwicklung von T-Helfer-(Th)1-Zellen aus naiven T-Helfer-Vorläuferzellen (Thp) verschrieben und schaltet Th2 T-Zellen zur Entwicklung von Th1 um. Anti-T-bet ist ein Marker reifer T-Zellen. Er wird bei einem sehr niedrigen Niveau an Thp-Zellen exprimiert und fehlt bei Vorläuferzellen von T-Lymphoblastenleukämie/-lymphom. Vereinzelte kleine Lymphozyten in der interfollikulären T-Zellen-Zone des reaktiven lymphatischen Gewebes, darunter Mandeln, Lymphknoten und Milz, wiesen Zellkernfärbung für Anti-T-bet auf, wobei keine Anti-T-bet-Färbung bei Keimzentren bzw. bei Mantelzell- oder Randzonen-Lymphomen zu beobachten war. T-bet wird in einer signifikanten Unterart von B-Zell-lymphoproliferaten Erkrankungen, vor allem im frühen Stadium der B-Zellenentwicklung (Vorläufer-B-Zell lymphoblastische(s) Leukämie/-Lymphom) sowie bei aus reifen B-Zellen stammenden B-Zell-Neoplasmen, darunter CLL/SLL, Randzonen-Lymphom und Haarzell-Leukämie, exprimiert. Im Gegensatz dazu sind B-Zellen-Neoplasmen, die aus Vorkeimzentren oder Keimzentren von B-Zellen stammen, darunter Mantelzell-Lymphom, follikuläres Lymphom, diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom und Burkitt-Lymphom, negativ für anti-T-bet. Daher sollte sich anti-T-bet als Marker für die Diagnose und Subtypisierung von B-Zell- und T-Zell-lymphoproliferativen Erkrankungen eignen.
Qualität
IVD
IVD
IVD
RUO
Verlinkung
T-bet-positive Kontrollobjektträger, Produktnr. 368S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Physikalische Form
Lösung in Tris-Puffer, pH 7,3‑7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Angaben zur Herstellung
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Sonstige Hinweise
Den technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: service@cellmarque.com
Rechtliche Hinweise
Cell Marque is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
David M Dorfman et al.
American journal of clinical pathology, 122(2), 292-297 (2004-08-25)
T-bet, a T-box transcription factor, is expressed in CD4+ T lymphocytes committed to Th1 T-cell development and in a subset of T-cell non-Hodgkin lymphomas. Recent evidence indicates that T-bet also is expressed in B lymphocytes and might participate in immunoglobulin
W X Zhang et al.
Genomics, 70(1), 41-48 (2000-11-23)
The T-box is a strongly conserved protein domain, 174 to 186 amino acids in length, that binds DNA. Many genes from many species have been shown to encode T-box domain-containing proteins. Here we report the cloning and characterization of a
Teresa Marafioti et al.
The American journal of pathology, 162(3), 861-871 (2003-02-25)
In this study we have investigated the expression of three B-cell-associated transcription factors in normal lymphoid tissue and in T-cell neoplasms (three cell lines, and more than 50 biopsy samples). Nuclear OCT-1 immunoreactivity was seen in normal B cells, in
S J Szabo et al.
Cell, 100(6), 655-669 (2000-04-13)
Naive T helper cells differentiate into two subsets, Th1 and Th2, each with distinct functions and cytokine profiles. Here, we report the isolation of T-bet, a Th1-specific T box transcription factor that controls the expression of the hallmark Th1 cytokine
Cigdem Atayar et al.
The American journal of pathology, 166(1), 127-134 (2005-01-06)
Since Hodgkin and Reed-Sternberg (HRS) cells of Hodgkin lymphoma (HL) generally have immunoglobulin gene rearrangements, they are considered to be of B-cell origin. One of the characteristics of HRS cells is a prominent production of various cytokines and chemokines. Cytokine