Merck
199R-1
Sigma-Aldrich
CD99 (EPR3097Y) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
100
500
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
EPR3097Y, monoclonal
Beschreibung
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Verpackung
vial of 0.1 mL concentrate (199R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (199R-15)
bottle of 1.0 mL predilute (199R-17)
vial of 1.0 mL concentrate (199R-16)
bottle of 7.0 mL predilute (199R-18)
Hersteller/Markenname
Cell Marque
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
Isotyp
IgG
Kontrolle
Ewing’s sarcoma
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Visualisierung
cytoplasmic, membranous
Angaben zum Gen
human ... CD99(4267)
Allgemeine Beschreibung
Wie mit verschiedenen Antikörpern nachweisbar ist, wird CD99 von nahezu allen Ewing-Sarkomen und peripheren primitiven neuroektodermalen Tumoren (ES/PNET) exprimiert und zeigt eine starke und diffuse Membranfärbung. Andere Tumoren, die CD99-Expression aufweisen können, sind u. a. neuroendokrine Karzinome, mesenchymale Chondrosarkome, solitäre fibröse Tumoren, Synovialsarkome, Gefäßtumore, pädiatrische klein-blau-rundzellige Neoplasien, lymphoblastische Lymphome, akute myeloische Leukämie und myeloisches Sarkom. Eine starke und diffuse Membranreaktivität auf CD99 spricht jedoch eher für ES/PNET als für die anderen möglichen Diagnosen. Die anderen CD99+-Tumoren zeigen normalerweise eine zytoplasmatische und heterogenere Färbung. Für die endgültige diagnostische Interpretation muss CD99 somit in Kombination mit anderen Antikörpern berücksichtigt werden.
Qualität
IVD
IVD
IVD
RUO
Verlinkung
CD99-Objektträger für positive Kontrollen, Produkt-Nr. 199S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Physikalische Form
Lösung in Tris-Puffer, pH 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Angaben zur Herstellung
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Sonstige Hinweise
Den technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: service@cellmarque.com
Rechtliche Hinweise
Cell Marque is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Joseph D Khoury
Advances in anatomic pathology, 12(4), 212-220 (2005-08-13)
The Ewing sarcoma family of tumors (ESFT) comprises morphologically heterogeneous tumors that are characterized by nonrandom chromosomal translocations involving the EWS gene and one of several members of the ETS family of transcription factors. The translocation t(11;22)(q24;q12) is the most
Diagnostic Immunohistochemistry: Theranostic and Genomic Applications, 126-126 (2014)
I M Ambros et al.
Cancer, 67(7), 1886-1893 (1991-04-01)
This study reports on the specific expression of the MIC2 gene, a pseudoautosomal gene located on the short arms of the X and Y chromosomes, on Ewing's sarcoma (ES) and peripheral primitive neuroectodermal tumor (pPNET) cells. The gene product, a
E J Fellinger et al.
The American journal of surgical pathology, 16(8), 746-755 (1992-08-01)
The HBA71 antigen is an M(r) 30,000/32,000 cell surface glycoprotein (p30/32MIC2), encoded by the pseudoautosomal MIC2 gene on chromosomes X and Y, that is expressed in Ewing's sarcomas. Immunohistochemical studies demonstrate a striking specificity for HBA71 among neoplasms of diverse
Ewing's sarcoma: new approaches to histogenesis and molecular plasticity.
W J Rettig et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 66(2), 133-137 (1992-02-01)