Merck
161M-1
Sigma-Aldrich
CD61 (2f2) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
100
500
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2f2, monoclonal
Beschreibung
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Verpackung
vial of 0.1 mL concentrate (161M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (161M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (161M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (161M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (161M-18)
Hersteller/Markenname
Cell Marque
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100
Isotyp
IgG1
Kontrolle
bone marrow
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Visualisierung
cytoplasmic
Angaben zum Gen
human ... ITGB3(3690)
Allgemeine Beschreibung
CD61, auch bekannt als Integrin-beta-Kette 3 (ITGB3), ist ein Integrin-Zelloberflächenprotein, das mit der zellulären Adhäsion und der Zelloberflächen-vermittelten Signalgebung assoziiert ist. Immunhistochemische Färbung auf CD61 kann bei der Beurteilung von normalen und anormalen Megakaryozyten nützlich sein und zur Identifizierung einiger hämatopoetischer Malignome beitragen. Anti-CD61-Reaktivität findet man auch in Thrombozyten, Osteoklasten und Makrophagen.
Qualität
IVD
IVD
IVD
RUO
Verlinkung
CD61-positive Kontrollobjektträger, Produktnr. 161S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Physikalische Form
Lösung in Tris-Puffer, pH-Wert 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Angaben zur Herstellung
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Sonstige Hinweise
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: service@cellmarque.com
Rechtliche Hinweise
Cell Marque is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
D Campana et al.
Leukemia, 4(9), 620-624 (1990-09-01)
During the diagnostic investigation of 750 acute leukemias, nine cases were morphologically, cytochemically, and phenotypically undifferentiated. In seven of these cases the blasts were class II+, CD34+ and TdT+, in one were class II+, TdT+, CD7+ while in the remaining
S B Fox et al.
Histopathology, 17(1), 69-74 (1990-07-01)
Megakaryocytes in 63 bone marrow trephine biopsies were examined for their staining characteristics, location and size distribution using the monoclonal antibody Y2/51 directed against platelet glycoprotein IIIa (CD61). Megakaryocytes in normal bone marrow were evenly distributed and demonstrated homogeneous staining
J Thiele et al.
Virchows Archiv. B, Cell pathology including molecular pathology, 58(4), 295-302 (1990-01-01)
To determine the number of megakaryocyte precursors (pro- and megakaryoblasts), an immunomorphometric study was performed on paraffin-embedded trephine biopsies of the bone marrow using a monoclonal antibody against platelet glycoprotein IIIa. Eighteen control specimens from patients with no evidence of
J Thiele et al.
Analytical and quantitative cytology and histology, 12(4), 285-289 (1990-08-01)
On routinely processed trephine biopsies of the normal human bone marrow derived from 15 patients, immunostaining with a monoclonal antibody against platelet glycoprotein IIIa (Y2/51) and morphometric measurements were performed for the determination of megakaryocyte precursor cells. Based on cell
A Duperray et al.
Blood, 74(5), 1603-1611 (1989-10-01)
The platelet membrane glycoproteins GPIIb and GPIIIa form a calcium-dependent heterodimer that functions as a receptor for adhesive proteins on stimulated platelets. In this study, we have investigated the kinetics of the assembly reaction that result in GPIIb-IIIa dimerization. Pulse-chase