Wichtige Dokumente
12449C
Pferdeserum
USA origin, Donor herd, suitable for cell culture, suitable for hybridoma
Synonym(e):
HS, Pferdeseren, Pferdeserum, Seren, Serum
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
horse serum
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile-filtered
Zusammensetzung
hemoglobin, ≤20 mg/dL
Ursprung
USA origin
Methode(n)
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
≤10 EU/mL endotoxin
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Sonstige Hinweise
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable