09817
Collodion -Lösung
for microscopy, 2% in amyl acetate
Synonym(e):
Cellulosenitrat -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
for microscopy
Form
liquid
Konzentration
2% in amyl acetate
Farbe
colorless
Brechungsindex
n/D 1.390-1.410
Anwendung(en)
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
InChI
1S/C12H14N8O27.C12H22O11/c21-13(22)37-1-3-5(7(43-16(27)28)10(46-19(33)34)12(40-3)47-20(35)36)41-11-9(45-18(31)32)8(44-17(29)30)6(42-15(25)26)4(39-11)2-38-14(23)24;13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-12H,1-2H2;3-20H,1-2H2
InChIKey
OWWGYSXLINVAES-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
100.4 °F
Flammpunkt (°C)
38 °C