Merck
M79603
Sigma-Aldrich
NMP
ReagentPlus®, 99%
Synonym(e):
1-Methyl-2-Pyrrolidinon, N-Methyl-2-pyrrolidon, M-PYROL, NMP
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H9NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
99.13
Beilstein:
106420
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
product name
1-Methyl-2-pyrrolidon, ReagentPlus®, 99%
Dampfdichte
3.4 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.29 mmHg ( 20 °C)
0.99 mmHg ( 40 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
518 °F
Expl.-Gr.
9.5 %
Verunreinigungen
≤0.1% water (Karl Fischer)
Farbe
APHA: ≤50
Brechungsindex
n20/D 1.47 (lit.)
pH-Wert
7.7-10.0 (20 °C, 100 g/L)
bp
202 °C (lit.)
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−24 °C (lit.)
Dichte
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CN1CCCC1=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChIKey
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Durchläuft Kondensationsreaktionen mit Arylthioacetamiden und Methylsalicylaten. Vielseitiges Lösungsmittel für wassermischbare Anwendungen.
Sonstige Hinweise
Für viele NMP-Anwendungen ist eine grünere Alternative verfügbar, Cyrene (807796)
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
greener alternative product
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
U Isele et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 83(11), 1608-1616 (1994-11-01)
This work describes the development of an organic solvent dilution method suitable for the large scale manufacturing of small unilamellar liposomes containing the water-insoluble photosensitizer zinc phthalocyanine in the monomeric state. N-Methyl pyrrolidone (NMP)/tert-butyl alcohol was selected as water miscible
The Journal of Organic Chemistry, 58, 7277-7277 (1993)
J. Mol. Catal., 85, L109-L109 (1993)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1437-1437 (1994)
Laura Vogelaar et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 1(6), 645-655 (2006-12-29)
Phase separation micromolding (PSmicroM) is a versatile microfabrication technique that can be used to structure a very broad range of polymers, including block copolymers and biodegradable and conductive polymers without the need for clean-room facilities. By incorporating a subsequent process