Merck
443778
Sigma-Aldrich
NMP
ACS reagent, ≥99.0%
Synonym(e):
1-Methyl-2-Pyrrolidinon, N-Methyl-2-pyrrolidon, M-PYROL, NMP
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H9NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
99.13
Beilstein:
106420
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
product name
1-Methyl-2-pyrrolidon, ACS reagent, ≥99.0%
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.4 (vs air)
Dampfdruck
0.29 mmHg ( 20 °C)
0.99 mmHg ( 40 °C)
Assay
≥99.0%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
518 °F
Expl.-Gr.
9.5 %
Verunreinigungen
≤0.01% Free amines (as CH3NH2)
≤0.05% water
Farbe
APHA: ≤50
Brechungsindex
n20/D 1.47 (lit.)
pH-Wert
7.7-10.0 (20 °C, 100 g/L)
bp
202 °C (lit.)
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−24 °C (lit.)
Löslichkeit
acetone: miscible(lit.)
alcohol: miscible(lit.)
benzene: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
ethyl acetate: miscible(lit.)
water: miscible(lit.)
Dichte
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤1 ppm
SMILES String
CN1CCCC1=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChIKey
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
1-Methyl-2-Pyrrolidinon kann verwendet werden als:
  • Alternativer Eluent zu THF in der Bestimmung der Auflösung von Flüssigkeiten aus der Kohleverflüssigung mittels Größenausschlusschromatografie (SEC).
  • Reaktionsmedium zur Herstellung von 2-Aryl- und 2-Alkyl-Benzothiazolen.
  • Lösungsmittel in der Ultraschallsynthese von Metal-Organic-Framework(MOF-177)-Kristallen.
Es kann zur Synthese von einphasigen CuInSe2 Chalcopyrit-Nanokristallen und Kalium-3-Methyl-2-Oxo-Pyrrolidinnitronat verwendet werden.
Verpackung
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
greener alternative product
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Alkyl nitrate nitration of active methylene-compounds. 15. Nitration of 1-methyl-4-piperidone, 1-methyl-2-pyrrolidinone and 1,3-dimethyl-2-pyrrolidinone.
Feuer H, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 16(3), 481-485 (1979)
Aneuploidy induction in Saccharomyces cerevisiae by two solvent compounds, 1-methyl-2-pyrrolidinone and 2-pyrrolidinone.
Mayer VW, et al.
Environmental and Molecular Mutagenesis, 11(1), 31-40 (1988)
A Green and Air Pressure Solution Synthesis of CuInSe2 Nanocrystals Using 1-methyl-2-Pyrrolidinone as Hot Solvent.
Wang W, et al.
Journal of the American Ceramic Society. American Ceramic Society, 94(8), 2571-2577 (2011)
Solubility limitations in the determination of molecular mass distributions of coal liquefaction and hydrocracking products: 1-methyl-2-pyrrolidinone as mobile phase in size exclusion chromatography.
Herod AA, et al.
Energy and Fuels, 10(3), 743-750 (1996)
1-Methyl-2-pyrrolidinone: A well-adapted solvent in the benzothiazoles synthesis.
Brembilla A, et al.
Synthetic Communications, 20(21), 3379-3384 (1990)