Merck
G4022
Sigma-Aldrich
Gold(III)-chlorid Trihydrat
ACS reagent, ≥49.0% Au basis
Synonym(e):
Hydrogen tetrachloroaurate(III), Tetrachloroauric(III) acid
About This Item
Lineare Formel:
HAuCl4 · 3H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
393.83
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Form
powder, crystals or chunks
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: gold
Konzentration
≥49.0% Au
Verunreinigungen
≤0.1% Insoluble in ether
Kationenspuren
alkalies and other metals (as sulfates): ≤0.2%
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Au](Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.3H2O/h;4*1H;3*1H2/q+3;;;;;;;/p-3
InChIKey
XYYVDQWGDNRQDA-UHFFFAOYSA-K
Anwendung
Gold(III)-chlorid-Trihydrat kann als Goldvorläufer-Salz für die Produktion von Goldnanopartikeln (AuNP) unter Verwendung von verschiedenen Reduktionsmitteln verwendet werden.
Es kann auch als Katalysator in folgenden Prozessen eingesetzt werden:
  • HAuCl4 3H2O in PEG-400 dient zur Synthese von Spirochromen-Derivaten über eine Eintopf-Dreikomponenten-Reaktion von Isatinen/Acenaphthochinon, aktiven Methylen-Verbindungen und cyclischen 1,3-Diketonen/4-Hydroxycumarin.      
  • Ein katalytisches System mit Au/CeO2 wird bei der chemoselektiven Oxidation von aromatischen/aliphatischen Alkoholen zu den entsprechenden Carbonylverbindungen verwendet.      
  • Wird bei der Synthese von Allylnaphthalinen durch Ringöffnung von 1,4-Epoxy-1,4-dihydronaphthalinen mit Allyltrimethylsilan verwendet.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Kidney
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Regioselective Gold-Catalyzed Allylative Ring Opening of 1, 4-Epoxy-1, 4-dihydronaphthalenes
Sawama Y, et al.
Synlett, 2010(14), 2151-2155 (2010)
Gold (III) chloride (HAuCl4.3H2O) in PEG: A new and efficient catalytic system for the synthesis of functionalized spirochromenes
Kidwai M, et al.
Applied Catalysis A: General, 425, 35-43 (2012)
Efficient chemoselective alcohol oxidation using oxygen as oxidant. Superior performance of gold over palladium catalysts
Abad A, et al.
Tetrahedron, 62(28), 6666-6672 (2006)
Sang Hui Jun et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 14(8), 6202-6208 (2015-05-06)
Traditional medicinal plants possess diverse active constituents for exerting their biological activities. Recently, the innovative applications of plant extracts have revealed their promise as 'green' reducing agents for the reduction of metal ions during the synthesis of metallic nanoparticles. Herein
Synthesis and stability of fluorescent gold nanoparticles by sodium borohydride in the presence of mono-6-deoxy-6-pyridinium-?-cyclodextrin chloride
Male KB, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 112(2), 443-451 (2008)