83340
Quartz
purum p.a., powder
Synonym(e):
Sand, weißer Quarz, Siliciumdioxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
purum p.a.
Qualitätsniveau
Form
powder
Verlust
≤0.3% loss on ignition, 900 °C
Partikelgröße
>230 mesh
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤200 mg/kg
K: ≤1000 mg/kg
Na: ≤150 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤100 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable