Merck
31624
Sigma-Aldrich
Siliziumdioxid
acid washed and calcined, Analytical Reagent
Synonym(e):
Quartz, Sand, weißer Quarz, Siliciumdioxid
About This Item
Lineare Formel:
SiO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.08
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
SB.52
Form
granular
Qualitätsniveau
Qualität
acid washed and calcined, Analytical Reagent
Verunreinigungen
≤0.01% in HCL soluble iron (Fe)
≤0.2% soluble in HCl
Verlust
≤0.10% loss on ignition, 900 °C
Granulation
0.1-0.3 mm, coeff var ≥96%
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Studie der Silicium-Silicium-Dioxidstruktur bei Flüssigstickstofftemperatur durch Elektronenspinresonanz-Spektren wurde durchgeführt. Der Diffusionskoeffizient und die Löslichkeiten mehrerer Metalle (Ag, Cu, Au, Pd und Ti) in Siliciumdioxid wurden erörtert. Über den Mikrokontaktdruck der selbstorganisierenden Monoschicht (SAM) von Alkylsiloxanen auf der Oberfläche von Siliciumdioxid wurde Bericht erstattet. Es wurden die Trennung und Charakterisierung von Siliciumdioxid (SiO2)-Nanostrukturen in Nahrungsergänzungsmitteln vorgeschlagen, die in Produkten speziell für Frauen vermarktet werden.
Anwendung
Siliciumdioxid kann bei der Herstellung von Goldelektroden, die für die Fließinjektion und amperometrische Detektion von phosphororganischen (OP) Nervengasen verwendet werden, als Isolierschicht auf dem Silicium eingesetzt werden.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Jin-Hee Lim et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(12), 3144-3152 (2015-03-05)
Nanomaterials are beginning to enter our daily lives through various consumer products as the result of technology commercialization. The development of methodologies to detect the presence of nanomaterials in consumer products is an essential element in understanding our exposure. In
Study of silicon-silicon dioxide structure by electron spin resonance I.
Nishi Y.
Jpn J. App. Phys., Part I, 10(1), 52-52 (1971)
Joseph Wang et al.
Biosensors & bioelectronics, 18(2-3), 255-260 (2002-12-18)
A flow-injection system with an organophosphorus-hydrolase (OPH)-biosensor detector has been developed and characterized for the rapid detection of organophosphorus (OP) nerve agents. The enzyme was immobilized onto a thin-film gold detector through a cystamine-glutaraldehyde coupling. Factors influencing the performance were
Microcontact printing of octadecylsiloxane on the surface of silicon dioxide and its application in microfabrication.
Xia Y, et al.
Journal of the American Chemical Society, 117(37), 9576-9577 (1995)
Diffusion of metals in silicon dioxide.
McBrayer JD, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 133(6), 1242-1246 (1986)