Merck
62470
Sigma-Aldrich
Lithiumcarbonat
puriss. p.a., ACS reagent, reagent (for microscopy), ≥99.0% (T)
Synonym(e):
Kohlensäure Lithiumsalz
About This Item
Lineare Formel:
Li2CO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
73.89
Beilstein:
3999191
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NB.24
Qualität
ACS reagent
reagent (for microscopy)
puriss. p.a.
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (T)
Form
powder
pH-Wert
9-11 (1 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
618 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
heavy metals: ≤0.002% (by ICP-OES)
SMILES String
[Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Lithiumcarbonat (Li2CO3), ein Lithiumsalz, ist ein weißer monokliner kristalliner Feststoff. Es wird Berichten zufolge in der industriellen Fertigung eingesetzt. Es kann im Labor mittels einer Reaktion von Kohlendioxidgas mit einer Lithiumhydroxidlösung synthetisiert werden.
Anwendung
Lithiumcarbonat (Li2CO3) kann in folgenden Studien eingesetzt werden:
  • Als Vorläufer in der Zubereitung von LiFe1-yVyPO4-Feststofflösungen.
  • Als Ausgangsreagenz für die Synthese diverser Lithiumsalze (Lithiumchlorid und Lithiumbromid).
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Vanadium modified LiFePO4 cathode for Li-ion batteries.
Hong J, et al
Electrochemical and Solid-State Letters, 12(2), A33-A38 (2009)
Hart WA, et al.
The Chemistry of Lithium, Sodium, Potassium, Rubidium, Cesium and Francium, 355-355 (1973)
Harm-Pieter Spaans et al.
The Journal of clinical psychiatry, 74(11), e1029-e1036 (2013-12-18)
To compare the efficacy and cognitive side effects of high-dose unilateral brief pulse electroconvulsive therapy (ECT) with those of high-dose unilateral ultrabrief pulse ECT in the treatment of major depression. From April 2007 until March 2011, we conducted a prospective
Andrea Contestabile et al.
The Journal of clinical investigation, 123(1), 348-361 (2012-12-04)
Down syndrome (DS) patients exhibit abnormalities of hippocampal-dependent explicit memory, a feature that is replicated in relevant mouse models of the disease. Adult hippocampal neurogenesis, which is impaired in DS and other neuropsychiatric diseases, plays a key role in hippocampal
Tom Bschor et al.
Journal of clinical psychopharmacology, 33(1), 38-44 (2013-01-02)
Studies of the 1970s and 1980s showed lithium monotherapy to be an effective treatment of acute unipolar major depressive disorder (MDD) and hence as a potential alternative to monoaminergic antidepressants.The objective was to conduct the first comparison of a lithium