Wichtige Dokumente
NIST924A
Lithiumcarbonat
NIST® SRM® 924a
Synonym(e):
Kohlensäure Lithiumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
powder
Verpackung
pkg of 30 g
Hersteller/Markenname
NIST®
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
titration: suitable
mp (Schmelzpunkt)
618 °C (lit.)
Anwendung(en)
clinical
Format
neat
SMILES String
[Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Angaben zum Gen
human ... GSK3A(2931) , GSK3B(2932) , IMPA1(3612)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
SRM 924A_cert
SRM 924A _SDS
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Sonstige Hinweise
- Expiration details and storage and use instructions are provided on the NIST certificate
- Notes on biomaterial handling, disposal, and transport documented in MSDS
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)