Wichtige Dokumente
494410
Pyridin
biotech. grade, ≥99.9%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
biotech. grade
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.72 (vs air)
Dampfdruck
10 mmHg ( 13.2 °C)
20 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥99.9%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
899 °F
Expl.-Gr.
12.4 %
Verunreinigungen
≤0.002% NH3
≤0.003% water
Abdampfrückstand
<0.0003%
Brechungsindex
n20/D 1.509 (lit.)
pH-Wert
8.5 (25 °C, 15.82 g/L)
bp
115 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−42 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble
Dichte
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
Kationenspuren
Cu:, passes test (limit about 5 ppm)
SMILES String
C1=CN=CC=C1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
InChIKey
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- complexes with cobalt(II) halides
- pyridine-d 5, a deuterated form of pyridine
- ionic liquid matrices (ILMs)
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
68.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
20 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?