Merck
341029
Sigma-Aldrich
Molekularsiebe, 5 Å
3.2 mm
About This Item
Lineare Formel:
Ca/nNa12-2n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
23201100
eCl@ss:
32110204
NACRES:
SB.52
Form
beads
Qualitätsniveau
Partikelgröße
3.2 mm
Porengröße
5 Å
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable