B8756
Gallensalze
suitable for microbiology
Synonym(e):
Bile acids sodium salt, cholic acid-deoxycholic acid sodium salt mixture
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
non-sterile
Qualitätsniveau
Form
powder
Löslichkeit
distilled water: freely soluble
Anwendung(en)
microbiology
Lagertemp.
10-30°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)