Wichtige Dokumente
217573
Bariumhydroxid Octahydrat
ACS reagent, ≥98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
powder, crystals or chunks
Verunreinigungen
≤0.01% insol. dil. HCl
≤2.0% barium carbonate
pH-Wert
12.5 (20 °C, 50 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
78 °C (lit.)
Anionenspuren
S2-: ≤0.001%
chloride (Cl-): ≤0.001%
Kationenspuren
Ca: ≤0.05%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.01%
Sr: ≤0.8%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
SMILES String
O.O.O.O.O.O.O.O.O[Ba]O
InChI
1S/Ba.10H2O/h;10*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2
InChIKey
ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable