Merck
179418
Sigma-Aldrich
Toluol
ACS reagent, ≥99.5%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
92.14
Beilstein:
635760
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
eCl@ss:
39011102
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for EPA 1613
Dampfdichte
3.2 (vs air)
Dampfdruck
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥99.5%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
997 °F
Expl.-Gr.
7 %
Verunreinigungen
H2SO4, passes test (darkened)
≤0.003% S compounds
≤0.030% water
Abdampfrückstand
≤0.0010%
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n/D 1.496 (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-93 °C (lit.)
Dichte
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
microbiology
SMILES String
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChIKey
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Toluol ist eine entzündbare Flüssigkeit mit stechendem Geruch, die häufig als organisches Lösungsmittel eingesetzt wird. Es wird vielfach als Vorstufe für die Synthese von Benzol und als Lösungsmittel in der Farbenindustrie verwendet. Es wurde als biotoxisches Lösungsmittel (toxisch gegenüber vielen Mikroorganismen in einer Konzentration von 0,1 % v/v) beschrieben. Über den anaeroben biologischen Abbau zu CO2, durch das denitrifizierende Bakterium Thauera arornatica wurde berichtet. Es bildet eine molekulare syndiotaktische Polystyrol-Toluol-Verbindung. Die Kristallstruktur dieser molekularen Verbindung wurde mittels Röntgenstrukturanalysen untersucht.
Anwendung
Toluol wurde als Lösungsmittel für die asymmetrische Synthese von Propargylalkoholen mittels Additionsreaktion von terminalen Alkinen mit verschiedenen Aldehyden in Gegenwart des optisch aktiven Reagens N-Methylephedrin eingesetzt. Es kann für die Herstellung von Amin-funktionalisierten Gold-Nanokristallen verwendet werden. Toluol reagiert mit hoher Selektivität durch Alkylierung in Gegenwart eines modifizierten ZSM-5(Zeolite-Socony-Mobil-5)-Zeolit-Katalysators zu p-Xylol. Wenn Graphen damit dotiert wird, fungiert es als Elektronendonator und führt zur Veränderung der elektrischen Eigenschaften von Graphen.
Verpackung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
39.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
4.4 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Facile enantioselective synthesis of propargylic alcohols by direct addition of terminal alkynes to aldehydes.
Frantz DE, et al.
Journal of the American Chemical Society, 122(8), 1806-1807 (2000)
Synthesis and characterization of hydrophobic, organically-soluble gold nanocrystals functionalized with primary amines.
Leff DV, et al.
Langmuir, 12(20), 4723-4730 (1996)
Toluene.
von Burg R.
Journal of Applied Toxicology, 13(6), 441-446 (1993)
Selective alkylation of toluene with methanol to produce para-xylene.
Kaeding WW, et al.
J. Catal., 67(1), 159-174 (1981)
Electrochemical doping of graphene with toluene.
Kaverzin AA, et al.
Carbon, 49(12), 3829-3834 (2011)