13459
Natriummetabisulfit
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, FCC, E223, dry, 97-100.5%
Synonym(e):
Natriumdisulfit, Natriumpyrosulfit
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
puriss.
dry
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, FCC, E223
Assay
97-100.5%
Form
powder or crystals
Zusammensetzung
SO2, 65.0-67.4%
Verunreinigungen
residue of solvents, complies
≤0.02% thiosulfate (S2O3)
pH-Wert
3.5-5.0 (20 °C, 5%)
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
Kationenspuren
As: ≤2 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Se: ≤5 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
Eignung
complies for appearance of solution
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
InChIKey
HRZFUMHJMZEROT-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable