Merck
Z805904
Hellma® Mikro-Küvetten für Fluoreszensmessungen
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 5x5 mm, chamber volume 850 μL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121813
NACRES:
SB.32
Materialien
Suprasil® quartz
Beschreibung
5 windows
Hersteller/Markenname
Hellma 111.057-QS
Hellma
Parameter
200-2500 nm spectral range
Methode(n)
photometry: suitable
H × B × T
38.75 mm × 5 mm × 5 mm
Kammervolumen
850 μL
Weglänge
5x5 mm
Nachweisverfahren
fluorometric
Allgemeine Beschreibung
with and without PTFE stopper
Rechtliche Hinweise
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)