Z800090
Hellma® Ultra-Mikro-Küvetten für Fluoreszenzmessungen
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 1.5x1.5 mm, chamber volume 12 μL
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
Suprasil® quartz
Beschreibung
3 windows
3 windows
Hersteller/Markenname
Hellma 105.252-QS
Hellma
Parameter
200-2500 nm spectral range
Methode(n)
photometry: suitable
H × B × T
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Mittelöffnung H
15 mm
Kammervolumen
12 μL
Weglänge
1.5x1.5 mm
Nachweisverfahren
fluorometric
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)