Wichtige Dokumente
Z2251
Zinquinethylester
≥95% purity (HPLC), solid
Synonym(e):
2-Methyl-8-[(4-methylphenyl)-sulfonylamino]-6-(ethyloxycarbonylmethyloxy)-chinolin
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Zinquinethylester, ≥95% (HPLC), solid
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: soluble
methanol: soluble
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(=O)COc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2)c3nc(C)ccc3c1
InChI
1S/C21H22N2O5S/c1-4-27-20(24)13-28-17-11-16-8-7-15(3)22-21(16)19(12-17)23-29(25,26)18-9-5-14(2)6-10-18/h5-12,23H,4,13H2,1-3H3
InChIKey
KCASTCXJTDRDFT-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Zinquin [(2-methyl-8-p-toluenesulphonamido-6-quinolyloxy)acetic acid],
a new specific fluorescent probe for Zn(ll)