Wichtige Dokumente
Y0001948
Levetiracetam Unreinheit G
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(S)-(+)-2-Aminobutanamid-Hydrochlorid -hydrochlorid, (S)-2-Aminobutyramid -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
levetiracetam
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
259-263 °C
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC[C@H](N)C(N)=O.[H]Cl
InChI
1S/C4H10N2O.ClH/c1-2-3(5)4(6)7;/h3H,2,5H2,1H3,(H2,6,7);1H/t3-;/m0./s1
InChIKey
HDBMIDJFXOYCGK-DFWYDOINSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)