Wichtige Dokumente
Y0001834
Gastrodin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
4-Hydroxybenzylalkohol-4-O-β-D-glucosid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
gastrodin
Hersteller/Markenname
EDQM
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[C@@H]1[C@@H](CO)O[C@@H](OC2=CC=C(CO)C=C2)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C13H18O7/c14-5-7-1-3-8(4-2-7)19-13-12(18)11(17)10(16)9(6-15)20-13/h1-4,9-18H,5-6H2/t9-,10-,11+,12-,13-/m1/s1
InChIKey
PUQSUZTXKPLAPR-UJPOAAIJSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)