Wichtige Dokumente
Y0001684
Hochmolekulares Macrogol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Poly(ethylenglykol), PEG
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
macrogol
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChIKey
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
281.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
138.6 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)