Wichtige Dokumente
1546605
USP
Polyethylenglycol 8000
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Poly(ethylenglykol), PEG
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
polyethylene glycol
Mol-Gew.
Mw 7000-9000
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChIKey
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
281.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
138.6 °C - closed cup