Wichtige Dokumente
Y0001633
Ethylcellulose
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
ethyl cellulose
Selbstzündungstemp.
698 °F
Hersteller/Markenname
EDQM
Brechungsindex
n20/D 1.47 (lit.)
Dichte
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O1[C@H](C(C(C(C1COCC)OCC)OCC)OCC)O[C@@H]2C(OC(C(C2OCC)OCC)OCC)COCC
InChIKey
MINRZDZESGXKDM-OLIDUAMRSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)