Wichtige Dokumente
Y0001560
Tanshinon IIA
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
1,6,6-Trimethyl-6,7,8,9-tetrahydrophenanthro[1,2-b]furan-10,11-dion, Dan Shen-Keton
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
tanshinone
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1coc2-c3ccc4c(CCCC4(C)C)c3C(=O)C(=O)c12
InChI
1S/C19H18O3/c1-10-9-22-18-12-6-7-13-11(5-4-8-19(13,2)3)15(12)17(21)16(20)14(10)18/h6-7,9H,4-5,8H2,1-3H3
InChIKey
HYXITZLLTYIPOF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)