Wichtige Dokumente
Y0001540
Risedronat Unreinheit E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2-(Pyridin-3-yl)-ethan-1,1-diyl]-bis-(phosphonsäure)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
risedronate
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OP(O)(C(CC1=CN=CC=C1)P(O)(O)=O)=O
InChI
1S/C7H11NO6P2/c9-15(10,11)7(16(12,13)14)4-6-2-1-3-8-5-6/h1-3,5,7H,4H2,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14)
InChIKey
KZMOFWIRXNQJET-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)