Merck
G0460000
Glycyrrhizat-Monoammonium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Glycyrrhicinsäure Ammoniumsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C42H62O16 · NH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
839.96
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
glycyrrhizic acid
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
N.CC1(C)[C@H](CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@]3(C)[C@@H]2C(=O)C=C4[C@@H]5C[C@](C)(CC[C@]5(C)CC[C@@]34C)C(O)=O)O[C@H]6O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O[C@@H]7O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C42H62O16.H3N/c1-37(2)21-8-11-42(7)31(20(43)16-18-19-17-39(4,36(53)54)13-12-38(19,3)14-15-41(18,42)6)40(21,5)10-9-22(37)55-35-30(26(47)25(46)29(57-35)33(51)52)58-34-27(48)23(44)24(45)28(56-34)32(49)50;/h16,19,21-31,34-35,44-48H,8-15,17H2,1-7H3,(H,49,50)(H,51,52)(H,53,54);1H3/t19-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27+,28-,29-,30+,31+,34-,35-,38+,39-,40-,41+,42+;/m0./s1
InChIKey
ILRKKHJEINIICQ-OOFFSTKBSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Glycyrrhizate monoammonium EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Yusuke Izutani et al.
Carbohydrate research, 392, 25-30 (2014-05-23)
The structural properties of glycyrrhizic acid, a sweet-tasting constituent of Glycyrrhiza glabra, and its interaction with cyclodextrins were analyzed using dynamic light scattering, isothermal titration calorimetry, and NMR. The dynamic light scattering and NMR studies showed that glycyrrhizic acid forms
Yu Okuma et al.
Neuropharmacology, 85, 18-26 (2014-05-27)
Glycyrrhizin (GL) is a major constituent of licorice root and has been suggested to inhibit the release of high mobility group box-1 (HMGB1), a protein considered representative of damage-associated molecular patterns. We found that GL bound HMGB1 but not RAGE
Chiung-Hung Chang et al.
PloS one, 9(8), e105362-e105362 (2014-08-19)
Salmonella, a common zoonotic pathogen, causes gastroenteritis in both humans and animals. Traditional Chinese Medicine (TCM) has been used to improve gastrointestinal dysfunction and to modify the immune response to inflammation for centuries. This study used six herbal plants and
Pil-Sung Yang et al.
Respiratory research, 15, 148-148 (2014-11-26)
High mobility group box-1 (HMGB1), a proinflammatory cytokine, plays a pivotal role in tissue remodeling and angiogenesis, both of which are crucial for the pathogenesis of pulmonary arterial hypertension. In this study, we explored the relationship between HMGB1 and pulmonary
Zhihui Zhu et al.
PloS one, 9(5), e96576-e96576 (2014-05-08)
The metazoan liver exhibits a remarkable capacity to regenerate lost liver mass without leaving a scar following partial hepatectomy (PH). Whilst previous studies have identified components of several different signaling pathways that are essential for activation of hepatocyte proliferation during