Wichtige Dokumente
Y0001376
2-Methylpyrazin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
glucosamine
Hersteller/Markenname
EDQM
Brechungsindex
n20/D 1.504 (lit.)
bp
135 °C/761 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−29 °C (lit.)
Dichte
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1cnccn1
InChI
1S/C5H6N2/c1-5-4-6-2-3-7-5/h2-4H,1H3
InChIKey
CAWHJQAVHZEVTJ-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
122.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
50 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)