PHR2290
Glucosamine Impurity B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Standard
Synonym(e):
Fructosazine, 2,5-bis(D-Arabinotetrahydroxybutyl)pyrazine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
API-Familie
glucosamine
Form
solid
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
n1c(cnc(c1)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C12H20N2O8/c15-3-7(17)11(21)9(19)5-1-13-6(2-14-5)10(20)12(22)8(18)4-16/h1-2,7-12,15-22H,3-4H2/t7-,8-,9-,10-,11-,12-/m1/s1
InChIKey
NPWQIVOYGNUVEB-PAUJSFGCSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)