Wichtige Dokumente
Y0001183
Trolamin Unreinheit B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Diethanolamin, 2,2′-Iminodiethanol, Bis-(2-hydroxyethyl)-amin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Dampfdichte
3.6 (vs air)
Dampfdruck
<0.98 atm ( 100 °C)
API-Familie
trolamine
Selbstzündungstemp.
689 °F
Expl.-Gr.
10.6 %
Hersteller/Markenname
EDQM
Brechungsindex
n20/D 1.477 (lit.)
bp
217 °C/150 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
28 °C (lit.)
Dichte
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OCCNCCO
InChI
1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
InChIKey
ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Kidney,Liver,Blood
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
280.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
138 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)