Merck
Y0001139
Epinastin -hydrochlorid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
9,13b-Dihydro-1H-dibenz[cf]imidazo[1,5-a]azepin -hydrochlorid, WAL-801Cl
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H15N3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
285.77
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
epinastine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[H].NC1=NCC2N1c3ccccc3Cc4ccccc24
InChI
1S/C16H15N3.ClH/c17-16-18-10-15-13-7-3-1-5-11(13)9-12-6-2-4-8-14(12)19(15)16;/h1-8,15H,9-10H2,(H2,17,18);1H
InChIKey
VKXSGUIOOQPGAF-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... HRH1(3269)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Epinastine hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Epinastin-hydrochlorid ist ein nicht-sedierender H1 Histamin-Rezeptor-Antagonist.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Halifu Yilinuer et al.
Archives of dermatological research, 302(1), 19-26 (2009-11-26)
The itch-scratch cycle aggravates chronic inflammatory skin diseases. We have previously reported that mice begin to scratch themselves within several minutes after skin-scratching stimulation. This is associated with an increase in release of substance P (SP) from sensory nerve fibers
Paramdeep S Bilkhu et al.
Ophthalmology, 121(1), 72-78 (2013-09-28)
To investigate whether artificial tears and cold compress alone or in combination provide a treatment benefit and whether they were as effective as or could enhance topical antiallergic medication. Randomized, masked clinical trial. Eighteen subjects (mean age, 29.5±11.0 years) allergic
Rosaly Vieira dos Santos et al.
Annals of allergy, asthma & immunology : official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology, 102(6), 495-499 (2009-06-30)
Nonsedating antihistamines (nsAHs) are recommended as first-line therapeutics for the treatment of mast cell-driven disorders, including allergic rhinitis and urticaria. However, their superiority over first-generation AHs (fgAHs) has recently been called into question, mainly because of the lack of supporting
Shilpi Pradhan et al.
Expert opinion on drug metabolism & toxicology, 5(9), 1135-1140 (2009-07-28)
Epinastine is a topical ophthalmic antihistamine and a mast cell stabilizer indicated for treatment of symptoms associated with allergic conjunctivitis. The objective of this review is to provide a comprehensive overview of the pharmacology, clinical efficacy, tolerability and safety of
Masanori Ito et al.
International journal of pharmaceutics, 441(1-2), 121-127 (2012-12-19)
The study objective was to quantitatively predict a drug's bitterness and estimate bitterness masking efficiency using an electronic tongue (e-Tongue). To verify the predicted bitterness by e-Tongue, actual bitterness scores were determined by human sensory testing. In the first study