Wichtige Dokumente
Y0001032
Lamotrigin Unreinheit E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2,3-Dichlorbenzoesäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
lamotrigine
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
168-170 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
OC(=O)c1cccc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C7H4Cl2O2/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
InChIKey
QAOJBHRZQQDFHA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)