Merck
Y0000828
Sertralin -hydrochlorid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(1S,4S)-4-(3,4-Dichlor-phenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthalinamin -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H17NCl2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.69
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
sertraline
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
ClC1=C(Cl)C=CC([C@H]2C3=C(C=CC=C3)[C@@H](NC)CC2)=C1.[H]Cl
InChI
1S/C17H17Cl2N.ClH/c1-20-17-9-7-12(13-4-2-3-5-14(13)17)11-6-8-15(18)16(19)10-11;/h2-6,8,10,12,17,20H,7,9H2,1H3;1H/t12-,17-;/m0./s1
InChIKey
BLFQGGGGFNSJKA-XHXSRVRCSA-N
Angaben zum Gen
human ... SLC6A4(6532)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Sertraline hydrochloride is a SSRI i.e selective serotonin reuptake inhibitor. It is mainly used in treating psychiatric disorders. It also is effective in treating hypotension occurring in disorders like neurocardiogenic syncope and idiopathic orthostatic hypotension which is affected by autonomic dysfunction.
Anwendung
Sertraline hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Ein selektiver Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, Antidepressivum
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yvette I Sheline et al.
The American journal of psychiatry, 169(11), 1185-1193 (2013-03-28)
In order to assess the effect of gray matter volumes and cortical thickness on antidepressant treatment response in late-life depression, the authors examined the relationship between brain regions identified a priori and Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS) scores over the
Effect of sertraline hydrochloride on dialysis hypotension.
Dheenan S
American Journal of Kidney Diseases, 31(4), 624-630 (1998)
R Kaddurah-Daouk et al.
Translational psychiatry, 3, e223-e223 (2013-01-24)
In this study, we characterized early biochemical changes associated with sertraline and placebo administration and changes associated with a reduction in depressive symptoms in patients with major depressive disorder (MDD). MDD patients received sertraline or placebo in a double-blind 4-week
Aquatic ecotoxicity of the selective serotonin reuptake inhibitor sertraline hydrochloride in a battery of freshwater test species.
Minagh E
Ecotox. Environ. Safety, 72(2), 434-440 (2009)
Sofia Hult Lundh et al.
Human molecular genetics, 22(17), 3485-3497 (2013-05-24)
Psychiatric symptoms such as depression and anxiety are important clinical features of Huntington's disease (HD). However, the underlying neurobiological substrate for the psychiatric features is not fully understood. In order to explore the biological origin of depression and anxiety in