Merck
Y0000458
Repaglinid für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Repaglinid, (S)-(+)-2-Ethoxy-4-[N-[1-(2-piperidinophenyl)-3-methyl-1-butyl]-aminocarbonylmethyl]-benzoesäure, Novonorm, Prandin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H36N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
452.59
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
repaglinide
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOc1cc(CC(=O)N[C@@H](CC(C)C)c2ccccc2N3CCCCC3)ccc1C(O)=O
InChI
1S/C27H36N2O4/c1-4-33-25-17-20(12-13-22(25)27(31)32)18-26(30)28-23(16-19(2)3)21-10-6-7-11-24(21)29-14-8-5-9-15-29/h6-7,10-13,17,19,23H,4-5,8-9,14-16,18H2,1-3H3,(H,28,30)(H,31,32)/t23-/m0/s1
InChIKey
FAEKWTJYAYMJKF-QHCPKHFHSA-N
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Repaglinide for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Repaglinid ist ein wirksames kurz wirkendes Insulinsekretagogum, das durch die Schließung ATP-sensitiver Kalium (KATP)-Kanäle in der Plasmamembran der Pankreas-Beta-Zelle wirkt. Es repräsentiert eine neue Klasse von Insulinsekretagoga, strukturell nicht verwandt mit Sulfonylharnstoffen, die für die Behandlung von Typ-2-Diabetes entwickelt wurden.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Anna Gumieniczek et al.
Experimental diabetes research, 2012, 653678-653678 (2012-04-05)
The present study was undertaken to determine oxidative/nitrosative stress in aqueous humor of alloxan-induced hyperglycemic rabbits and to investigate the effects of two oral antidiabetic drugs, pioglitazone from peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ) agonists and repaglinide from nonsulfonylurea K(ATP) channel
Laxmikant Ramvallabh Zawar et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 60(4), 482-487 (2012-04-03)
The influence of microwave technology on the in vitro dissolution rate and in vivo antihyperglycemic activity of a poorly water soluble drug, repaglinide (RG) was studied. Solid dispersions were prepared by conventional fusion method and microwave method using poloxamer 188.
Kuldeep Sharma et al.
Biomedical chromatography : BMC, 27(3), 356-364 (2012-08-07)
A highly sensitive and specific LC-MS/MS-ESI method has been developed for simultaneous quantification of metformin (MFN) and repaglinide (RGN) in rat plasma (50 μL) using phenacetin as an internal standard (IS). Simple protein precipitation was used to extract MFN and
Katsutoshi Mizuno et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109(50), 20497-20502 (2012-11-22)
Sperm chemotaxis occurs widely in animals and plants and plays an important role in the success of fertilization. Several studies have recently demonstrated that Ca(2+) influx through specific Ca(2+) channels is a prerequisite for sperm chemotactic movement. However, the regulator
Boggarapu Prakash Rao et al.
Pakistan journal of pharmaceutical sciences, 26(4), 707-713 (2013-07-03)
The full factorial design was employed to evaluate contribution of drug: polymer and Eudragit RS 100: Eudragit RL 100 on entrapment efficiency, time for maximum drug release, percentage of drug release. Floating microparticles were prepared using spray drying technique. Microparticles