Wichtige Dokumente
Y0000823
Molsidomin Unreinheit D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
4-Formylmorpholin, Morpholin-4-carbaldehyd
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
molsidomine
Hersteller/Markenname
EDQM
Brechungsindex
n20/D 1.485 (lit.)
bp
236-237 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
20-23 °C (lit.)
Dichte
1.145 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]C(=O)N1CCOCC1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h5H,1-4H2
InChIKey
LCEDQNDDFOCWGG-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
244.4 °F - DIN 51758
Flammpunkt (°C)
118 °C - DIN 51758
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)